2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 151 EUR
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Schmelzpunkt: 125…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115713
CAS-Nummer: 153775-33-8