4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2673-1G PC2673-5G PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA 27.7 EUR
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G APOSPC2673-25G
4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molecular Weight: 235.0106 g/mol
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741367
CAS-Nummer: 87547-06-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable