3-Fluoro-5-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 29 EUR
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-Fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08457780
CAS-Nummer: 757950-13-3