2,4-Difluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 40.6 EUR
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorbenzonitril 98%
2,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139,1 g/mol
Siedepunkt: 189 °C
Schmelzpunkt: 43…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009826
CAS-Nummer: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III