2,5-Difluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 219 EUR
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorbenzonitril 98%
2,5-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139,1 g/mol
Siedepunkt: 188 °C
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001777
CAS-Nummer: 64248-64-2
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II