2,6-Difluorbenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluorbenzoesäurenitril
PC2680-100G
PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA
21.9
EUR
APOSPC2680-100G
APOSPC2680-500G
2,6-Difluorbenzonitril 99%
2,6-Difluorbenzonitril
Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173
Formel:
C₇H₃F₂N Molecular Weight: 139.1 g/mol Siedepunkt: 197…198 °C Schmelzpunkt: 25…32 °C Dichte: 1.246 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001778 CAS-Nummer: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |