3,4-Difluorbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2683-100G PC2683-25G
APOSPC2683-100GEA 37.7 EUR
APOSPC2683-100G APOSPC2683-25G
3,4-Difluorbenzonitril 98%
3,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139.1 g/mol
Siedepunkt: 180 °C
Schmelzpunkt: 48…54 °C
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011666
CAS-Nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR