3,5-Difluorbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2684-10G PC2684-250G PC2684-50G
APOSPC2684-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2684-10G APOSPC2684-250G APOSPC2684-50G
3,5-Difluorbenzonitril 98%
3,5-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139.1 g/mol
Siedepunkt: 166 °C
Schmelzpunkt: 86…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010311
CAS-Nummer: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR