2,3-Difluorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2689-10G PC2689-50G PC2689-5G PC2689-100G
APOSPC2689-10GEA 84.1 EUR
APOSPC2689-10G APOSPC2689-50G APOSPC2689-5G APOSPC2689-100G
2,3-Difluorbenzophenon 97%
2,3-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molecular Weight: 218.2 g/mol
Siedepunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061139
CAS-Nummer: 208173-20-0