2,4-Difluorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2690-10G PC2690-50G
APOSPC2690-10GEA 79.9 EUR
APOSPC2690-10G APOSPC2690-50G
2,4-Difluorbenzophenon 97%
2,4-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molecular Weight: 218,2 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/2mmHg
Dichte: 1,261 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000331
CAS-Nummer: 85068-35-5