3,3'-Difluorbenzophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(3-fluorphenyl)keton
PC2693-1G
PC2693-25G
PC2693-5G
APOSPC2693-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2693-1G
APOSPC2693-25G
APOSPC2693-5G
3,3'-Difluorbenzophenon 99%
3,3'-Difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈F₂O Molecular Weight: 218,2 g/mol Schmelzpunkt: 58…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000337 CAS-Nummer: 345-70-0 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)