3,4'-Difluorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC2695-1G
PC2695-5G
PC2695-10G
APOSPC2695-1GEA
26.1
EUR
APOSPC2695-1G
APOSPC2695-5G
APOSPC2695-10G
3,4'-Difluorbenzophenon 98%
3,4'-Difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈F₂O Schmelzpunkt: 56…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070811 CAS-Nummer: 345-71-1 |