3,5-Difluorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2695D-25G PC2695D-50G PC2695D-5G
APOSPC2695D-25GEA 69.6 EUR
APOSPC2695D-25G APOSPC2695D-50G APOSPC2695D-5G
3,5-Difluorbenzophenon 97%
3,5-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molecular Weight: 218.2 g/mol
Siedepunkt: 117 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061140
CAS-Nummer: 179113-89-4