4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2697-25G PC2697-5G PC2697-100G
APOSPC2697-25GEA 49.3 EUR
APOSPC2697-25G APOSPC2697-5G APOSPC2697-100G
4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₃IN
Molecular Weight: 297.02 g/mol
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458091
CAS-Nummer: 101066-87-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III