4-Fluor-2-iodbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluor-2-iodbenzoesäure 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
Molecular Weight: 266,01 g/mol
Schmelzpunkt: 140…147 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04108278
CAS-Nummer: 56096-89-0