5-Fluor-2-iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2699-1G PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2699-1G APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluor-2-iodbenzoesäure 98%
5-Fluor-2-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄FIO₂
Molecular Weight: 266,01 g/mol
Schmelzpunkt: 145…149 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00837316
CAS-Nummer: 52548-63-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III