3,4,5-Trifluoriodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2701-1G PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2701-1G APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoriodbenzol
3,4,5-Trifluoriodbenzol
Formel: C₆H₂F₃I
Molecular Weight: 257.9800 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03265259
CAS-Nummer: 170112-66-0