5-Fluor-3-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluor-3-iod-1-methylbenzol, 1-Fluor-3-iod-5-methylbenzol
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluor-3-iodtoluol 98%
5-Fluor-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
Molecular Weight: 236,03 g/mol
Dichte: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779015
CAS-Nummer: 491862-84-1