3-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid, 3-Hydrazinobenzotrifluorid Hydrochlorid, 3-(Trifluormethyl)phenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin Hydrochlorid
PC2707-10G
PC2707-1G
PC2707-5G
APOSPC2707-10GEA
23.2
EUR
APOSPC2707-10G
APOSPC2707-1G
APOSPC2707-5G
3-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid 97%
3-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₈ClF₃N₂ Molecular Weight: 212.6 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100503 CAS-Nummer: 3107-33-3 |