3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2714-1G
PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA
14.7
EUR
APOSPC2714-1G
APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₇ClF₆N₂ Molecular Weight: 280.60 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 208 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094165 CAS-Nummer: 502496-23-3 |