3,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 3,4-Difluorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,4-Difluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
3,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
3,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇ClF₂N₂
Molecular Weight: 180.59 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094170
CAS-Nummer: 875664-54-3