3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2721-25G
PC2721-5G
APOSPC2721-25GEA
34.8
EUR
APOSPC2721-25G
APOSPC2721-5G
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213,49 g/mol Schmelzpunkt: 261…266 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094171 CAS-Nummer: 502496-27-7 |