2,4-Difluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluorbenzoesäurechlorid
PC2723-100G PC2723-250G PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA 87 EUR
APOSPC2723-100G APOSPC2723-250G APOSPC2723-25G
2,4-Difluorbenzoylchlorid 97%
2,4-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,55 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Dichte: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000658
CAS-Nummer: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
UN: 3265
ADR: 8,II