2-Fluor-4-iodbenzonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 77 EUR
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluor-4-iodbenzonitril
2-Fluor-4-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molecular Weight: 247,01 g/mol
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094172
CAS-Nummer: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR