3,4-Difluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Difluorbenzoesäurechlorid
PC2727-100G
APOSPC2727-100GEA 144 EUR
APOSPC2727-100G
3,4-Difluorbenzoylchlorid 98%
3,4-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,55 g/mol
Siedepunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009930
CAS-Nummer: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
UN: 3265
ADR: 8,II