2,3-Difluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
2,3-Difluorbenzylalkohol 98%
2,3-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Dichte: 1,282 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010312
CAS-Nummer: 75853-18-8