2,5-Difluorbenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2,5-Difluorophenyl)methanol

PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 71.2 EUR
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
2,5-Difluorbenzylalkohol 98%
2,5-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144.12 g/mol
Siedepunkt: 197
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010627
CAS-Nummer: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR