2,6-Difluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-10G
PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA
21.9
EUR
APOSPC2732-10G
APOSPC2732-25G
2,6-Difluorbenzylalkohol 98%
2,6-Difluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆F₂O Molecular Weight: 144,12 g/mol Siedepunkt: 88 °C/14mmHg Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004603 CAS-Nummer: 19064-18-7 |