3,4-Difluorbenzylalkohol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 23.4 EUR
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorbenzylalkohol 96%
3,4-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144.12 g/mol
Siedepunkt: 197
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010628
CAS-Nummer: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3