3,4-Difluorbenzylamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2738-100G PC2738-25G PC2738-5G
APOSPC2738-100GEA 203 EUR
APOSPC2738-100G APOSPC2738-25G APOSPC2738-5G
3,4-Difluorbenzylamin 99%
3,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010145
CAS-Nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III