3,5-Difluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2738D-1G PC2738D-10G
APOSPC2738D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2738D-1G APOSPC2738D-10G
3,5-Difluorbenzylamin 97%
3,5-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143,14 g/mol
Siedepunkt: 184 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061244
CAS-Nummer: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III