2,4-Difluorbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-2,4-difluortoluol
PC2741-100G
PC2741-25G
APOSPC2741-100GEA
226
EUR
APOSPC2741-100G
APOSPC2741-25G
2,4-Difluorbenzylbromid 98%
2,4-Difluorbenzylbromid
Formel:
C₇H₅BrF₂ Siedepunkt: 42…43 °C/1mmHg Dichte: 1,613 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011649 CAS-Nummer: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 2920 ADR: 8+3,II |