3,3'-Difluorbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 198 EUR
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorbiphenyl 97%
3,3'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Siedepunkt: 130 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 44415 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039216
CAS-Nummer: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
UN: 3151
ADR: 9,II