4,4'-Difluorbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PFB Nr. 15, 1-Fluor-4-(4-fluorphenyl)benzol
PC2750-5G
PC2750-10G
PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA
52.2
EUR
APOSPC2750-5G
APOSPC2750-10G
APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorbiphenyl 97%
4,4'-Difluorbiphenyl
Formel:
C₁₂H₈F₂ Molecular Weight: 190.19 g/mol Siedepunkt: 254…255 °C Schmelzpunkt: 88…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000349 CAS-Nummer: 398-23-2 EINECS: 206-910-6 UN: 3152 ADR: 9 II Merck Index: 13,03173 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...