2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide

PC2755-25G PC2755-5G PC2755-100G
APOSPC2755-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2755-25G APOSPC2755-5G APOSPC2755-100G
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 98%
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molecular Weight: 235,03 g/mol
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142822
CAS-Nummer: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR