2,3-Difluorzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Difluorcinnamsäure, 3-(2,3-Difluorphenyl)propensäure
PC2760-25G PC2760-5G
APOSPC2760-25GEA 163 EUR
APOSPC2760-25G APOSPC2760-5G
2,3-Difluorzimtsäure 97%
2,3-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
Molecular Weight: 184,14 g/mol
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061291
CAS-Nummer: 207981-48-4