trans-2,4-Difluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluorcinnamsäure, 3-(2,4-Difluorphenyl)propensäure
PC2761-25G PC2761-50G PC2761-5G
APOSPC2761-25GEA 46.4 EUR
APOSPC2761-25G APOSPC2761-50G APOSPC2761-5G
trans-2,4-Difluorzimtsäure 98%
trans-2,4-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
Molecular Weight: 184.14 g/mol
Schmelzpunkt: 215…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010317
CAS-Nummer: 94977-52-3