trans-2,6-Difluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2,6-Difluorphenyl)propensäure, 2,6-Difluorcinnamsäure
PC2763-10G PC2763-25G PC2763-1G PC2763-5G PC2763-100G
APOSPC2763-10GEA 32.1 EUR
APOSPC2763-10G APOSPC2763-25G APOSPC2763-1G APOSPC2763-5G APOSPC2763-100G
trans-2,6-Difluorzimtsäure 98%
trans-2,6-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
Molecular Weight: 184.14 g/mol
Schmelzpunkt: 124…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010319
CAS-Nummer: 102082-89-3