trans-3,4-Difluorzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 30.6 EUR
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorzimtsäure 97%
trans-3,4-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
Schmelzpunkt: 194…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010320
CAS-Nummer: 112897-97-9