trans-3,5-Difluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-3,5-Difluorcinnamsäure, 3-(3,5-Difluorphenyl)propensäure
PC2766-25G PC2766-100G PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA 60.9 EUR
APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorzimtsäure 98%
trans-3,5-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
Molecular Weight: 184.14 g/mol
Schmelzpunkt: 204…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010321
CAS-Nummer: 147700-58-1