5-Fluor-m-anisaldehyd 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-5-anisaldehyd, 3-Fluor-5-methoxybenzaldehyd
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluor-m-anisaldehyd 97+%
5-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 24…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741376
CAS-Nummer: 699016-24-5