2,4-Difluor-6-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluor-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094186
CAS-Nummer: 364-31-8