2-Amino-4-(trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-2-hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzol, 2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)anilin
PC2780-5G PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA 313 EUR
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluormethoxy)phenol 98%
2-Amino-4-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 461699-34-3