2-Brom-4-fluor-6-nitrotoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2783-5G PC2783-25G PC2783-100G
APOSPC2783-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2783-5G APOSPC2783-25G APOSPC2783-100G
2-Brom-4-fluor-6-nitrotoluol 97%
2-Brom-4-fluor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234.0225 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094189
CAS-Nummer: 502496-33-5
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable