Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC27856-100MG
PC27856-1G
PC27856-250MG
APOSPC27856-100MGEA
466
EUR
APOSPC27856-100MG
APOSPC27856-1G
APOSPC27856-250MG
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₂₃H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 391,4 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682470 CAS-Nummer: 433291-96-4 |