(2-Fluorphenyl)methylsulfon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluor-2-(methylsulfonyl)benzol
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
(2-Fluorphenyl)methylsulfon
(2-Fluorphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇FO₂S
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094199
CAS-Nummer: 654-47-7