1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28011-1G PC28011-5G
APOSPC28011-1GEA 270 EUR
APOSPC28011-1G APOSPC28011-5G
1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02083021
CAS-Nummer: 288251-63-8