2,2-Difluorethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2805-25G
PC2805-100G
PC2805-5G
APOSPC2805-25GEA
21.9
EUR
APOSPC2805-25G
APOSPC2805-100G
APOSPC2805-5G
2,2-Difluorethanol 97%
2,2-Difluoroethanol
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Formel:
C₂H₄F₂O Molecular Weight: 82.05 g/mol Siedepunkt: 95…96 °C Schmelzpunkt: –28 °C Dichte: 1.296 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 3 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042248 CAS-Nummer: 359-13-7 UN: 1987 ADR: 3 II |