4-Cyan-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-formylbenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
PC2807-5G
PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA
120
EUR
APOSPC2807-5G
APOSPC2807-1G
4-Cyan-3-fluorbenzaldehyd 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₄FNO Schmelzpunkt: 86…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738989 CAS-Nummer: 101048-76-4 |