2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Difluoroethylacetate
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 364 EUR
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Formel: C₄H₆F₂O₂
Molecular Weight: 124.09 g/mol
Siedepunkt: 105 °C
Dichte: 1.2025 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069133
CAS-Nummer: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3 II